Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 814035
Beschreibung
- Selbstklebend
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
250/Packung | |
Dauerhaftes Acryl | |
Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Druckgas | |
Schwarz auf Weiß |
PIC 1804-50*50-B7541-RLL-DC | |
Polyester | |
Einzelne Markierungen auf einer Rolle | |
Laminiertes Polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Diamantförmig | |
GHS-Symbolzeichen |