Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 811713
Beschreibung
- Selbstklebend
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Karte geladen | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig | |
GHS-Symbolzeichen |
PIC 1808-100*100-B7541-CRD | |
20/Packung | |
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Korrosiv |