Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke:  Brady™ 811680
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15464841
  • 17.55 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Selbstklebende Etiketten mit GHS-Symbol
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
  • Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
  • Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
  • Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
  • Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
20/Packung
Dauerhaftes Acryl
40 mm
40 mm
Diamantförmig
GHS-Symbolzeichen
PIC 1801-40*40-B7541-CRD
Polyester
Karte geladen
Laminiertes Polyester
0,099 mm
-40 °C bis 110 °C
Explosiv
Schwarz auf Weiß
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert >