Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke:  Brady™ 811718
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15404871
  • 19.50 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Polyester
Karte geladen
Laminiertes Polyester
100 mm
100 mm
Diamantförmig
GHS-Symbolzeichen
PIC 1809-100*100-B7541-CRD
20/Packung
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Akute Toxizität
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert > Akute Toxizität; Breite:100 mm, 20 St./Packung