Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke:  Brady™ 811686
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11743879
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstklebende Etiketten mit GHS-Symbol
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
  • Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
  • Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
  • Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
  • Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Entzündbar
rot auf weiß
PIC 1802-50*50-B7541-RLL-C
Polyester
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Laminiertes Polyester
50 mm
50 mm
Diamantförmig
GHS-Symbol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert > Größe:Gehäuse 50mmH