Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 811706
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstklebend
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
250/Packung | |
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive | |
Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Gewässergefährdend | |
Schwarz auf Weiß |
PIC 1806-50*50-B7541-RLL-C | |
Polyester | |
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | |
Laminiertes Polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Diamantförmig | |
GHS-Symbolzeichen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert > Gewässergefährdend; Breite:50mm, 250 St./Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur