Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Brand:  Brady™ 811709
 View more versions of this product
Product Code. 11598894
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Specifications
Specifications
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
250/Packung
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive
Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Gefahr für die Atemwege
Schwarz auf Weiß
PIC 1807-100*100-B7541-RLL
Polyester
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Laminiertes Polyester
100 mm
100 mm
Diamantförmig
GHS-Symbolzeichen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert > Gefahr für die Atemwege; Breite:100 mm, 250 St./Packung