Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 811684
Beschreibung
- Selbstklebende Etiketten mit GHS-Symbol
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
- Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
- Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
- Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
- Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Specifications
ISO 7010 | |
Glanz | |
Je 1 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Entzündbar | |
rot auf weiß |
PIC 1802-100*100-B7541-RLL | |
Polyester | |
Einzelne Markierungen auf einer Rolle | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamantförmig | |
GHS-Symbol |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.