Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 4x
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
81.25 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Konzentration | 4X |
Produkttyp | Proteinproben-Ladepuffer |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laemmli SDS-PAGE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15492859
|
Thermo Scientific Chemicals
J60015.AC |
25 mL |
81.25 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15402869
|
Thermo Scientific Chemicals
J60015.AD |
50 mL |
128.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Laemmli SDS-Probenpuffer wird für die Proteinprobenvorbereitung verwendet, die im Laemmli SDS-PAGE-System eingesetzt wird. Es ist ein weit verbreitetes System für die Proteinelektrophorese. Darüber hinaus wird es bei der Polyacrylamid-Gel-Analyse von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet, um Proteine zu denaturieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromophenolblau
• Die im Laemmli SDS-Probenpuffer enthaltene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine. SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
• Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Vorbereitung von Proteinproben im SDS-PAGE-System verwendet.
• Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet.
• Er wird auch für Polyacrylamid-Proteingel-Analysen eingesetzt
Spezifikation
Blau | |
Proteinproben-Ladepuffer | |
Laemmli SDS-PAGE |
4X | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,3-Propanetriol,Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propaned