Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 6X
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
93.15 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Farbe Blau
Konzentration 6X
Produkttyp Probenladepuffer
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laemmli SDS-PAGE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15413399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AC
25 mL
93.15 CHF
25 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15423399
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AD
50 mL
147.00 CHF
50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X) is an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of running gel. Composition of this buffer is similar to the reducing buffer minus mercaptoethanol. This product is ideal for polyacrylamide protein gel analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Der Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromphenolblau
  • Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine.SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
  • Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
  • Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
  • Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Probenladepuffer
Laemmli SDS-PAGE
6X
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 6X