Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-White
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marke:  Uvex™ 8825815
57.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17285701
  • 84.80 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Beschreibung
  • Damenmantel
  • Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
  • Farbe: Weiß
  • Höchster Schutz dank Antistatik-
  • fasern – optimale Ladungsreduzierung
  • Lange Ärmel
  • Brusttasche links
  • Zwei Seitentaschen
  • Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Größen: XS-4XL
  • Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem. Reinigung mit Perchlorethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-Labormantel
Damen
Weiß
Tunnelized Elastic
Unsteril
Standard Length
245 g/m2
4X bis L
Cotton
Druckknöpfe
Nein
None
2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Ladies Coat 7463-White > Größe: 4X bis L