Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marke:  Uvex™ 8825909
57.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17205711
  • 84.80 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Damenmantel
  • Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
  • Farbe: Weiß
  • Höchster Schutz dank Antistatik-
  • fasern – optimale Ladungsreduzierung
  • Lange Ärmel
  • Brusttasche links
  • Zwei Seitentaschen
  • Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Größen: XS-4XL
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
  • Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klein
Cotton, Polyester
Druckknöpfe
General Purpose Jacket
Damen
Grau
Nein
245 g/m²
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit > Größe: Klein