Learn More
Lactose, Monohydrat, Pulver, N.F., J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15567994
Zum Warenkorb hinzufügen
Lactose, Monohydrat, Pulver, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567994
2.5 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15567994
Marke: Avantor J.T.Baker 224905
Chemische Identifikatoren
CAS 64044-51-5
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.312
InChI-Schlüssel WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
Synonym D-Lactosemonohydrat, D-+-Lactosemonohydrat
PubChem CID 133126686
IUPAC-Name (3S,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Laktose
Namenshinweis Monohydrat
Verpackung Poly-Flasche
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1 l = 1.53 kg
Formelmasse 360.32
Güte NF
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lactose, Monohydrat, Pulver, N.F., J.T. Baker™ >