Learn More
Milchsäure, reinst, SLR, Fisher Chemical
56.55 CHF - 214.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 79-33-4 |
---|---|
Summenformel | C3H6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 90.08 |
MDL-Nummer | MFCD00004520 |
InChI-Schlüssel | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Laktat, Polymilchsäure, Ethylidenmilchsäure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum |
PubChem CID | 612 |
ChEBI | CHEBI:78320 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxypropionsäure |
SMILES | CC(O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10141430
|
Fisher Chemical
L/0100/PB08 |
500 ml | N/A | ||||||
10000220
|
Fisher Chemical
L/0100/PB17 |
2,5 l | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
79-33-4 | |
90.08 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
612 | |
2-Hydroxypropionsäure |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Laktat, Polymilchsäure, Ethylidenmilchsäure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CHEBI:78320 | |
CC(O)C(O)=O |
Spezifikation
1,2 | |
125 °C | |
C3H6O3 | |
Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Laktat, Polymilchsäure, Ethylidenmilchsäure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CC(O)C(O)=O | |
90.08 | |
CHEBI:78320 | |
Plastikflasche aus HDPE |
79-33-4 | |
Gelb | |
MFCD00004520 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
2-Hydroxypropionsäure | |
612 | |
90.08 mol | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Milchsäure, reinst, SLR, Fisher Chemical