Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC
Mit diesen BPC-Beuteln mit 3 Anschlüssen (MPC-Einsatz, MPC-Körper, Luer-Lock) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren das Kreuzkontaminationsrisiko für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30712.01
Artikelnummer. 17845736
  • 785.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 L
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:61 cm (24 in.) ID x AD:3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 Zoll)
Labtainer™
Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in.
37,6cm x 33,3cm (14,8 in. x 13,1 in.)
5 L, each
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:61 cm (24 in.) ID x AD:9,5 x 15,9mm (0,38 x 0,63 in.)
Zeile 2.MPC-Gehäuse, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:61 cm (24 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.)
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
CX5-14
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC > Größe: 5 l