Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC
Mit diesen BPC-Beuteln mit 3 Anschlüssen (MPC-Einsatz, MPC-Körper, Luer-Lock) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren das Kreuzkontaminationsrisiko für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30712.05
Artikelnummer. 17457463
  • auf Anfrage / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 L
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:61 cm (24 in.) ID x AD:3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 Zoll)
Labtainer™
Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in.
29,5cm x 31cm (11,6 in. x 12,2 in.)
2 L, each
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:61 cm (24 in.) ID x AD:9,5 x 15,9mm (0,38 x 0,63 in.)
Zeile 2.MPC-Gehäuse, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:61 cm (24 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 in.)
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
CX5-14
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC > Größe: 2 l