Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
auf Anfrage
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Enthält | 2 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter und 1 MPC-Einsatz mit Quetschklemmen) |
Material | Polyethylen |
Schlauchstil | C-Flex, 91,4 cm |
Filmbeschreibung | ASI™ 26/77 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979926
|
Thermo Scientific™
SS00162-I |
50 l |
auf Anfrage
5 Einheiten |
N/A | |||||
15989926
|
Thermo Scientific™
SS00163-I |
100 l |
auf Anfrage
5 Einheiten |
N/A | |||||
15999926
|
Thermo Scientific™
SS00164-I |
200 l |
auf Anfrage
5 Einheiten |
N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 2 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter und 1 MPC-Einsatz mit Klemmen). Er ist mit einer Kapazität von 50, 100 und 200 l erhältlich.
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
- Linie 1: 0.2 μm PES-Membrankapselfilter + Klemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 91.4 cm (36 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.)
- Linie 2: MPC-Einsatz + Kappe, Schlauchklemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 91.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Polyethylen | |
ASI™ 26/77 | |
Kapselfilter und MPC-Einsatz + Kappe | |
Schutzmaterial um raue Bereiche | |
Raumtemperatur |
2 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter und 1 MPC-Einsatz mit Quetschklemmen) | |
C-Flex, 91,4 cm | |
Zwei 4 ml-Polybeutel | |
Labtainer™ | |
5/Karton | |
Bestrahlt |