Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 20L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC
Mit diesen BPC-Beuteln vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren das Kreuzkontaminationsrisiko für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30714.03
Artikelnummer. 17845706
  • 825.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
20 L
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
20 L, each
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 in.)
Zeile 2.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7mm (0,38 x 0,5 in.)
Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in.
65,5 cm x 43,2 cm (25,8 Zoll x 17 Zoll)
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Mit Stopfen, ohne Schlauch
Labtainer™
CX5-14
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 20L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC > Größe: 20 l