Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, Luer locks
Der Thermo Scientific 2D Labtainer mit BioTitan BioProcess Container besteht aus Aegis 5-14 Folie, einer einbahnigen, fünflagigen Folie ohne tierische Bestandteile.
513.00 CHF - 2160.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17889686
|
Thermo Scientific™
SH31294.05 |
2 L |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17809726
|
Thermo Scientific™
SH31294.01 |
5 L |
1335.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17829726
|
Thermo Scientific™
SH31294.02 |
10 L |
544.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17869726
|
Thermo Scientific™
SH31294.03 |
20 L |
2160.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17809736
|
Thermo Scientific™
SH31294.04 |
50 L |
1180.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
Features of the Thermo Scientific 2D BPC system include:
• Now manufactured with the BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal retention that minimizes the risk of leakage and failure at the connection point
• Use to eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers and to reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions
Applications of the Thermo Scientific 2D BPC include:
• Harvest from, feed into, and collect samples from bioreactors and fermentors
• Buffer, culture media, and process liquid preparation and storage
• Chromatography feed and fraction collection
• Harvest, storage, and transport of bulk drug product and bulk drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library with over 20,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, and cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters—used for bioburden reduction; sterilization grade filters and vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style and needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch, and crimp bands
Spezifikation
TPE |