Learn More
Bimos Labster, Clean Room Standing Aid
Easy-to-clean and designed for comfort.
Marke: Bimos 91062002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integral foam
- Height adjustment by safety gas spring
- No sharp edges
- Easy-care surfaces resistant to disinfectant
- Suitable for cleanrooms in air purity class 3, acc. to EN ISO 14644-1
- Polyamide flat base plate
Spezifikation
Stehhilfe | |
650 to 850 mm | |
EN ISO 14644-1 | |
Je 1 | |
No |
Grau | |
Height | |
650 to 850 mm | |
650 to 850 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bimos Labster, Clean Room Standing Aid > Seat: 650 to 850 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur