Learn More
Welch Ilmvac™ LABOVAC OIL 10L
Verwenden Sie dieses Mineralöl mit Standard-Drehschieber-Vakuumpumpen. Das Welch Ilmvac™ Labovac 10 Öl eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen.
Marke:  Welch Ilmvac™ 800123
197.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11819580
  • 200.00 CHF / 10 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Vakuumöl auf Mineralölbasis für Standard-Vakuum-Drehschieberpumpen
  • 10 l
  • Für Anwendungen wie das Abpumpen von Luft, Inertgasen und Wasserdampf sowie von leicht sauren oder basischen Dämpfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumöl
10 l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ LABOVAC OIL 10L > Volumen: 10L