Learn More
Welch™ MEMBRANPUMPSTAND 33L/MIN 2MBAR Manometer, Enddruck: <2 mbar, Saugv. 1,8/2,2 m3/h
The Laboratory Vacuum System is used to create a controlled vacuum environment, and is commonly used for applications such as filtration, distillation, and solvent evaporation amongst others. The glass ballast valve allows for precise control of the flow of gas into the system.
Marke: Welch™ 115037
Beschreibung
- Facilitates the removal of gas or vapor
- Glass ballast valve allows for fine-tuning of the vacuum
- Chemically resistent
- Suction-side separator with round bottom flask
- Assembled, ready for connection
Spezifikation
2 L/min. (at 60 Hz in m3), 1.8 L/min. (at 50 Hz in m3) | |
230 V 50/60 Hz | |
310 mm | |
<45 dB | |
15 kg | |
50/60 Hz | |
445 mm | |
360 mm | |
Gas or vapor removal | |
< 2 mbar |
Glass Ballast Valve | |
360 x 310 x 445 mm | |
LVS 201 T | |
33.1 lb. | |
33 l/min | |
17.5 in. | |
14.2 Zoll | |
Vakuumpumpe | |
3 | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%