Learn More
Welch™ Laborvakuum-System 105 T -10ef+
Laborvakuum-System 105 T -10ef+ – Schnellere Destillation und Lösungsmittelkonzentration in besserer Qualität.
Marke:  Welch™ 124184
Artikelnummer. 16676895
  • 4775.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Schnellere Destillation und Lösungsmittelkonzentration in besserer Qualität
  • Das LVS 105 T -10 ef+ System wurde speziell für die Destillation/Verdampfung von Lösungsmitteln entwickelt und besteht aus einer Membranpumpe für chemische Anwendungen und einem digitalen Regler der Serie VCpro 600 mit Drehzahlregelung für den Motor (ecoflex Technologie).
  • Flüssigkeitsabscheider und Abgasemissionskühler für eine optimale Lösungsmittelrückgewinnung sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
  • Alle benetzten Teile wurden für chemische Anwendungen entwickelt und bestehen aus hochwertigen chemisch beständigen Materialien sowie durchsichtigen kunststoffbeschichteten Glaswaren.
  • Ideal für die Verdampfung von Lösungsmitteln mit hohem und niedrigem Siedepunkt.
  • Die chemisch beständige Membranpumpe (Serie MPC) bietet ein tiefes, stabiles Vakuum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 x 260 x 435 mm
LVS 105 T -10 ef+
18 l/min
50/60 Hz
2 mbar
PTFE, PEEK
9,5 kg
Verdampfung von Lösungsmitteln mit hohem und niedrigem Siedepunkt
Vakuumsystem
115/230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ Laborvakuum-System 105 T -10ef+ > Laborvakuumsystem; Durchflussrate: 18 l/min