Learn More
Gestigkeit Harry Labor-Thermoregulator
Der mikroprozessorgesteuerte Temperaturregler TR 28-3T ist eine Regeleinheit für die Hochtemperatur-Heizplatte.
Marke:  Gestigkeit Harry
Artikelnummer. 10547092
  • 1325.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Regeleinheit für die Hochtemperatur-Heizplatte
  • Nachdem die Temperatur mit der Tastatur ausgewählt wurde, wird sie vom PID-Regler konstant gehalten.
Spezifikation
Spezifikation
1112 °F
68 bis 1.112 °F
20°bis 600 °C
2,2 kg
Digital
1,8 m
600 °C
200 x 65 x 280 mm
50/60 Hz
220/240 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gestigkeit Harry Labor-Thermoregulator > Thermoregulator: 68 bis 1.112 °F