Learn More
Cytiva Ersatz-O-Ring-Kit für Laborverteiler
Komplettes Ersatz-O-Ring-Kit für Mikrobiologie-Verteiler.
Marke:  Cytiva 4878
14.20 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17164431
  • 14.95 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Laborverteiler wurde für Flexibilität und Reduzierung der Kreuzkontamination entwickelt
  • Der Laborverteiler verfügt über austauschbare Adapter für die meisten Trichter und eine Verbindungsvorrichtung zur Verdopplung der Testkapazität bei gleichzeitiger Sterilisation in Standardautoklaven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Unsteril
1 Set
Fluorkohlenwasserstoff-Elastomer
11/Packung
Name des Produkts
Cytiva Ersatz-O-Ring-Kit für Laborverteiler > Fluorkohlenwasserstoff-Elastomer