Learn More
Wasser in Laborgütegrad, Waternation Artikelnummer.: 30130302
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser in Laborgütegrad, Waternation
Artikelnummer. 30130302
10 x 500 mL
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Artikelnummer. 30130302
Marke: Waternation MLG4500/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Laboratory Grade Water is Type1A Analar Water. Particle free and complies with the requirements of ASTM D1193-06.
  • Rückverfolgbarkeit von Chargen
  • Auswahl an Glas- oder Kunststoffflaschen mit manipulationssicheren Deckeln
  • Garantierte Reinheitsgrade
  • Nicht DEPC-behandelt
  • Hervorragende Preise
  • Konformitäts- und Analysenzertifikat
  • Fordern Sie eine kostenlose Probe an.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
pH 7
Leitfähigkeit <0.1 μS/cm
Güte Laboratory
Verpackung PET-Flaschen
Analysenzertifikat Yes
Menge 10 x 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie, HPLC, Spurenanalyse, Spektro-Fotografie, Elektrophorese
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser in Laborgütegrad, Waternation >