Learn More
Smeg™ Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Reinigen Sie zahlreiche Glasgeräte mit diesem Wäscher Smeg™-Laborglaswäscher werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten eine fehlerfreie, intuitive Leistung. Spezifisches Zubehör gewährleistet eine qualitativ hochwertige Wäsche selbst der schwierigsten und schmutzigsten Instrumente.
Marke:  Smeg™ GW0160S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354962
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektronische Mikroprozessorsteuerung
  • Aktive thermodynamische Trocknung
  • Dispensierfach für alkalisches Reinigungspulver
  • Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
  • Waschkammer und Innentür aus AISI 304-Edelstahl
  • Außentafeln aus AISI 304-Edelstahl
  • 2 unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
  • Integrierter Wasserenthärter mit Salzsensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
  • Elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit
  • Ohne Rollwagen
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
7 default programs
490 x 525 x 570mm
Glassware Washer
Washing up to 85°C
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max