Learn More
Smeg™ Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Reinigen Sie zahlreiche Glasgeräte mit diesem Wäscher Smeg™-Laborglaswäscher werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten eine fehlerfreie, intuitive Leistung. Spezifisches Zubehör gewährleistet eine qualitativ hochwertige Wäsche selbst der schwierigsten und schmutzigsten Instrumente.
Marke:  Smeg™ GW4090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942699
  • 13015.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
  • Elektronische Mikroprozessorsteuerung
  • Aktive thermodynamische Trocknung
  • Dispensierfach für alkalisches Reinigungspulver
  • Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
  • Waschkammer und Innentür aus AISI 304-Edelstahl
  • Außentafeln aus AISI 304-Edelstahl
  • 2 unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
  • Integrierter Wasserenthärter mit Salzsensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
  • Elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit
  • Ohne Rollwagen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
20 Standard- und 10 freie Programme, aktive thermodynamische Trocknung
490 x 525 x 570 mm
Waschmaschine für Glaswaren
Waschbar bis zu 95 °C
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. (umschaltbar, einphasig, 230 V)
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smeg™ Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren > Größe: 90 cm