Learn More
Buerkle™ Laborbecher
Laborbecher – für Transport, Dekantieren und Mischen. Sichere Entleerung mit breitem Ausguss. Griff aus Metall.
Marke: Buerkle™ 2306-0015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE; weiß
- Mit Inhaltswaage, Graduierung 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Becher | |
Polyethylen | |
3,96 gal. | |
320 mm | |
Geeignet für Lebensmittel | |
340 mm | |
Je 1 |
15 l | |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
320 mm | |
Metall | |
Griff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Laborbecher > Polyethylen; Weiß; Kapazität: 10 l; Höhe: 280 mm; Durchmesser: 290 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur