Learn More
Buerkle™ Laborflasche PET steril
Sterile Laborflasche für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Gute Sicht auf den Inhalt durch glasklares PET. Platzsparend und absolut dicht. Ideal zur Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten.
Marke: Buerkle™ 0370-0125
1.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24373" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Steril SAL 10-3 (gemäß ISO 11137)
- PET kristallklar
- Mit manipulationssicherem Verschluss (HDPE)
- Mit angegossener, erhobener Messskala
Spezifikation
125 mL | |
PET |