Learn More
Bochem™ Stativklemme, Spannweite 15 bis 65mm, PVC-überzug, Rundbacken, LABORAL
Marke: Bochem™ B08257658
Spezifikation
Je 1 | |
Laboral, PVC | |
140 mm |
Stativklemme | |
15 bis 65 mm | |
15 bis 65 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stativklemme, Spannweite 15 bis 65mm, PVC-überzug, Rundbacken, LABORAL > Durchmesser:15 bis 65mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur