Learn More
KNF™ LABOPORT™ Membran-Vakuumpumpe New LABOPORT N 820 G/ N 840 G
Chemisch beständige, kompakte und ölfreie Membran-Vakuumpumpe mit manueller Drehzahlregelung zur Anpassung der Pumpenkapazität an Ihre spezifische Anwendung. Verfügt über Gasballast, PTFE/TFM-Köpfe, PTFE-beschichtete Membranen und FFPM-Ventile. Geeignet für eine Vielzahl an Laboranwendungen, einschließlich extrem aggressiver/korrosiver Gase und Dämpfe.
2315.00 CHF - 2320.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum 6 mbar abs.
Regelung Integrierte Drehzahlregelung
Motortyp DC-B
Zertifizierung/Konformität NRTL-Zertifizierung, TÜV, gemäß UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, Nr. 61010-1. Zertifikatnummer U8 045055 0021 Rev. 00. Zu den Richtlinien gehören: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EG (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Material PTFE/TFM-Köpfe, PTFE-beschichtete Membranen und FFPM-Ventile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
17034237
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KNF™
317121/313452
N 820 G 20 l/min (bei atmosphärischem Druck)
2320.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17225123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KNF™
317123/315994
N840G 34 l/min (bei atmosphärischem Druck)
2315.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Endvakuum (max.): 6 mbar (abs.)
  • Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit
  • ATEX-konform nach (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 nur in Innenatmosphären
  • Ideal für extrem aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
  • Sauberer, 100 % ölfreier Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
6 mbar abs.
DC-B
PTFE/TFM-Köpfe, PTFE-beschichtete Membranen und FFPM-Ventile
LABOPORT™
50/60 Hz
IP30.
Chemisch beständig
Ölfrei
0,1 bar G
Integrierte Drehzahlregelung
NRTL-Zertifizierung, TÜV, gemäß UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, Nr. 61010-1. Zertifikatnummer U8 045055 0021 Rev. 00. Zu den Richtlinien gehören: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EG (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
EU- und VK-Stecker
40 °C
Membran-Gaspumpe
2
5 °C
2
100/240 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KNF™ LABOPORT™ Membran-Vakuumpumpe New LABOPORT N 820 G/ N 840 G