Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Extrahiert kleine Probenmengen für die Analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo nimmt präzise Zielpunktproben von frei fließenden Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut.
Marke: Buerkle™ 5393-2240
170.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ergonomischer Griff
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
- 21 mm Durchm.
Spezifikation
MicroDispo Probenehmer | |
Einzeln verpackt | |
10 ml | |
Unsteril | |
500 mm |
HDPE | |
ergonomisch | |
Ja | |
Frei fließende Pulver und kleinkörniges Schüttgut | |
21 mm |
Videos
-
Buerkle SteriPlast MicroDispo
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250901 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 5393-2240 |
244188 | Konformitätsbescheinigung | 30/10/2024 | 5393-2240 |
234793 | Konformitätsbescheinigung | 03/11/2023 | 5393-2240 |
232645 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2023 | 5393-2240 |
224152 | Konformitätsbescheinigung | 20/10/2022 | 5393-2240 |