Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Extrahiert kleine Probenmengen für die Analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo nimmt präzise Zielpunktproben von frei fließenden Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut.
Marke: Buerkle™ 5393-2250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Ergonomischer Griff
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
- 21 mm Durchm.
Specifications
Probenehmer | |
10 ml | |
Unsteril | |
1000 mm |
HDPE | |
Ja | |
Für ausgießbares Schüttgut bis 0,5 mm Partikelgröße |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler > Unsteril; Länge:1000mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction