Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Extrahiert kleine Probenmengen für die Analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo nimmt präzise Zielpunktproben von frei fließenden Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut.
Marke: Buerkle™ 5393-2251
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomischer Griff
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
- 21 mm Durchm.
Spezifikation
Disposampler | |
10 ml | |
Steril |
HDPE | |
Ja | |
1000 mm |
Videos
-
Buerkle SteriPlast MicroDispo
Produktbroschuere LaboPlast SteriPlast DispoSampler
DateigrößeVersion: 589.1 kB
Brochure LaboPlast SteriPlast DispoSampler
DateigrößeVersion: 587.7 kB
Brochure LaboPlast SteriPlast DispoSampler
DateigrößeVersion: 589.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler > LengthMetric: 1000 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur