Learn More
Buerkle™ X100 Micro-spatula, LaboPlast, PS, 1,0/0,25 ml
Zur Probenahme, Übertragung oder Verarbeitung kleiner Mengen von Chemikalien, Pulvern, Granulaten, Pasten, Cremes oder Flüssigkeiten. Bürkle™ LaboPlast™ Mikrospatel ermöglicht präzises Arbeiten mit einem robusten Mittelgriff.
Marke: Buerkle™ 5378-0032
25.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polystyrol
- Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- In sterilisierter Ausführung erhältlich
- Großpackung, 100 Stück
Spezifikation
Spatula | |
1 ml, 0,25 ml | |
Lebensmittelvorschriften der EU |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Bulk pack, 100 pieces |