Learn More
Buerkle™ Schaufel LaboPlast™ Bio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Schaufel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und einzeln in Bio-PE Folie verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen PEs, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
Marke:  Buerkle™ 5379-0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15376327
  • 25.80 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Einwegschaufel LaboPlast™ Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Bei der Konstruktion der Schaufel war uns die Ergonomie besonders wichtig, durch die spezielle Griff-Konstruktion und die leicht angewinkelte Vorderkante steht die Schaufel waagerecht, sie kann somit abgelegt werden, ohne dass das Probengut wieder herausrieselt.
  • Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Ja
Weiß
Lebensmittel
160 mm
50 mL
Unsteril
FDA
10
Videos
  • Buerkle LaboPlast Steriplast Bio Disposable Scoop
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251175 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number5379-0003
Chargennummer244102 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/10/2024 Catalog Number5379-0003
Chargennummer241583 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2024 Catalog Number5379-0003
Chargennummer234084 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/09/2023 Catalog Number5379-0003
Chargennummer224375 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum28/10/2022 Catalog Number5379-0003
Name des Produkts
Buerkle™ Schaufel LaboPlast™ Bio > 50 ml