Learn More
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
Marke: Hirschmann™ 9475601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mehrkanalpipette
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
2,4% | |
Klar, 0,2 -10 μL | |
Autoklavierbar | |
labopette™ | |
0,5 bis 10 μl | |
0,01 μL | |
1 Stück |
ISO 8655 | |
Spitzenabwurf | |
8 | |
Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung | |
Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll | |
1,6 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Ovation™ 8-Kanal-Pipette > Volumenbereich (metrisch): 0,5-10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur