Learn More
Cole-Parmer™ Labmaster Air-Drive Mixer
Use Labmaster Air-Drive Mixers in the presence of volatile or explosive vapors, or where electrical power would be hazardous or impractical. These mixers are excellent for pilot studies of chemical, food, and wastewater treatment processes.
2205.00 CHF - 2320.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit 1800 U/min
PS 1/15 PS
Material Edelstahl 316
Motortyp Druckluftantrieb
Drehmoment 37 in. oz.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Montageart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Montageart Preis Menge & Verfügbarkeit  
15457463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
50322-00
Rohraufhängung
2205.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15467463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
50322-10
Universal Clamp
2320.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • These mixers are excellent for pilot studies of chemical, food, and wastewater treatment processes.
  • LABMASTER air-drive mixers have two types of mounting styles.
    • The tube suspension mixers require the heavy-duty clamp 04560-24 (sold separately).
    • The universal clamp mixers mount directly to a ring stand or tank rim.
  • Mixers include:
    • 5/16 x 12 in., 316 SS nonthrough-type shaft
    • 5/16 x 2.5 in., 316 SS A-310 impeller
    • Collet-type chuck
    • Universal clamp or tube suspension mounting
    • Muffler
    • Needle value
  • Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Spezifikation
Spezifikation
1800 U/min
Edelstahl 316
37 in. oz.
1/15 PS
Druckluftantrieb
Mischer