Learn More
Cole-Parmer™ Labmaster Air-Drive Mixer
Use Labmaster Air-Drive Mixers in the presence of volatile or explosive vapors, or where electrical power would be hazardous or impractical. These mixers are excellent for pilot studies of chemical, food, and wastewater treatment processes.
Marke:  Cole-Parmer™ 50322-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15467463
  • 2320.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Mischer eignen sich hervorragend für Pilotstudien von Prozessen in Chemie, Lebensmittelindustrie und Abwasserbehandlung.
  • LABMASTER Mischer mit Druckluftantriebtrieb können auf zwei Arten befestigt werden.
    • Für die Mischer mit Rohraufhängung wird die robuste Klemme 04560-24 (separat erhältlich) benötigt.
    • Die Mischer mit Universalklemme werden direkt am Stativstab oder am Tankrand befestigt.
  • Im Lieferumfang der Mischer enthalten:
    • Nicht durchgehende Welle 5/16 x 12 in., 316 SS
    • Impeller 5/16 x 2,5 in., 316 SS A-310
    • Spannzange
    • Universalklemme oder Klemme für Rohraufhängung
    • Schalldämpfer
    • Nadelventil
  • Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
1800 U/min
Edelstahl 316
37 in. oz.
Universal Clamp
1/15 PS
Druckluftantrieb
Mischer