Learn More
Fisherbrand™ LabJack
Außergewöhnliche Steifigkeit und robuster Halt ohne übermäßiges Gewicht.
Marke:  Fisherbrand™ 2042SILVER
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745396
  • 621.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt, um den Freiraum zwischen Aluminium und der Edelstahl-Bedienschraube zu schließen
  • Die Platten haben eine blau eloxierte Oberfläche
  • Entwickelt, um vollständig stabil und frei von Erschütterungen zu sein
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
320 x 260 mm
Max. Belastung 30 kg
470 mm
LabJack
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LabJack > 320 x 260 mm