Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Etikettenband
Haftet auf allen sauberen Oberflächen, sogar an mit Teflon™ Fluorpolymer beschichteten Stoffen. Bel Art™ Kennzeichnungsband lässt sich rückstandsfrei ablösen.
Marke:  Bel-Art™ Scienceware™ F13480-0050
42.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13445226
  • 45.10 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnet für den Gebrauch mit Write-On™ Mehrrollenspendern für Etikettenklebeband (F13472-0000 und F13473-0000)
  • Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
  • Besteht aus Farbpapier mit Gummiharzklebemittel, das gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig ist
  • Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 ºC (315 ºF) für 30 Minuten oder 80 ºC (176 ºF) für 24 Stunden, kann bis zu -80 ºC verwendet werden (-112 ºF)
  • Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 ºC (250 ºF) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
6/Pckg.
13,7 m x 12,7 mm
12,70 mm
Selbstklebend
Etikettenband
–80 bis 157 °C
13.7 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Etikettenband > Farbe:Weiß; Abmessungen (L x B):13,7m x 12,7mm