Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Etikettenband
Haftet auf allen sauberen Oberflächen, sogar an mit Teflon™ Fluorpolymer beschichteten Stoffen. Bel Art™ Kennzeichnungsband lässt sich rückstandsfrei ablösen.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F13490-0100
78.26 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ausgezeichnet für den Gebrauch mit Write-On™ Mehrrollenspendern für Etikettenklebeband (F13472-0000 und F13473-0000)
- Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
- Besteht aus Farbpapier mit Gummiharzklebemittel, das gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig ist
- Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 ºC (315 ºF) für 30 Minuten oder 80 ºC (176 ºF) für 24 Stunden, kann bis zu -80 ºC verwendet werden (-112 ºF)
- Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 ºC (250 ºF) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
3/Packung | |
54,6 m x 25,4 mm | |
25,4 mm |
Selbstklebend | |
Etikettenband | |
–80 bis 157 °C | |
54.6 m |