Learn More
Labconco™ Die Tablarbefestigungen für große Flaschen(1 Paar)
Zur Befestigung an FreeZone™ Gefriertrocknern für Glaswaren in Trockenkammern oder Verteilern.
Marke:  Labconco™ 7426400
Artikelnummer. 10718134
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Zur Befestigung an FreeZone™ Gefriertrocknern für Glaswaren in Trockenkammern oder Verteilern.
Stützregale lassen sich einfach und ohne Werkzeug an den Seiten der FreeZone 1, 2.5 oder 4.5 Liter-Gefriertrocknungssystems oder an der linken Seite des FreeZone Triad Systemschrankes befestigen, um große Kolben zu halten, die an der Trockenkammer oder dem Verteiler befestigt sind. Mehrere Lochreihen an den Seiten des FreeZone Schranks ermöglichen die Höheneinstellung der Böden für verschiedene Kolbengrößen. Ein Paar. Gletscherweißer epoxidharz-beschichteter Stahldraht.
Spezifikation
Spezifikation
Drahtgestell
1
Halterung für Glaswaren an Trockenkammern oder Verteilern
6.37 in.
7.40 in.
1 lbs.
1, 2,5, 4,5 l
Stainless Steel
Alle 1 l- und 2,5 l-Freezone™ Gefriertrocknungssysteme
16.18 cm
18.8 cm
0,5 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Die Tablarbefestigungen für große Flaschen(1 Paar) > Regaleinlegeböden – Paar