Learn More
Labconco™ VACUUBRAND™ Hybrid™ Vakuumpumpenöl
Für VACUUBRAND Pumpen
Marke:  Labconco™ 7584300
Artikelnummer. 16205181
  • 176.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
VACUUBRAND™ B-Öl. Ein-Liter-Flasche. Ersatzöl für VACUUBRAND HYBRID™ Vakuumpumpen und 7584000 und 7584002.
Spezifikation
Spezifikation
Vacuubrand B-Öl
Hybrid-Vakuumpumpen
33.8 oz.
Oil
1 l
1 L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ VACUUBRAND™ Hybrid™ Vakuumpumpenöl > Vacuubrand B-Öl