Learn More
Labconco™ Abscheider-Einsatzkanister mit Ständer für Precise™ Handschuhkästen
Behälter aus transparentem Polypropylen
Marke:  Labconco™ 7815301
Artikelnummer. 11751479
  • 535.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die folgenden Chemikalienabscheidereinsätze: Säureabscheider (Herst. Nr. 7814800), Kondensatabscheider (Herst. Nr. 7814900), Radioisotopabscheider (Herst. Nr. 7815000), Lösungsmittelabscheider (Herst. Nr. 7815200) oder Ammoniakabscheider (Herst. Nr. 79956000), jeweils separat erhältlich
  • Zur Verwendung mit folgenden Handschuhkästen: Precise™ Controlled Atmosphere und Basic sowie Protector™ Combination und Controlled Atmosphere
Spezifikation
Spezifikation
Klar
7814800 Säurefalle, 7814900 Feuchtigkeitsfalle, 7815000 Radioisotopenfalle, 7815200 Lösungsmittelfalle oder 7995600 Ammoniakfalleneinsatz
Kanister
2,3 kg
Polypropylen
Ständer
5 lbs.
Name des Produkts
Labconco™ Abscheider-Einsatzkanister mit Ständer für Precise™ Handschuhkästen > Für Handschuhkästen mit kontrollierter Atmosphäre, Kombinationsisolatoren und einfache Handschuhkästen