Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsflächen für 4 ft.Protector™XStream
Die Arbeitsflächen des SpillStopper sind so gespült, dass sie für verschüttete Flüssigkeiten geeignet sind
2155.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Protector XStream Fume Hood (48 in.) |
---|---|
Produkttyp | Keine Aussparungen |
Material | Epoxidharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Fume Hood Work |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15963117
|
Labconco™
9503400 |
No Cutouts | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die Vorderkante hat einen großen Radius für den aerodynamisch direkten Luftstrom in der Haube
- Einige Oberflächen haben Aussparungen für eine Aufputz-Wartungsvorrichtung und/oder ein 3 x 6 in.-Becherbecken
- Flache Arbeitsflächen können auch mit einem höhenverstellbaren Bodenstativ gekoppelt werden, um einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu bieten
- Wartungsvorrichtung und Becherbecken sind separat erhältlich
Spezifikation
Protector XStream Fume Hood (48 in.) | |
Keine Aussparungen | |
Epoxidharz | |
Laboratory Fume Hood Work |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsflächen für 4 ft.Protector™XStream