Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsfläche für 4 ft.Protector™Premier™Hauben
Die Arbeitsfläche des Labconco SpillStopper™ ist gespült und konturiert, sodass sie sich an die Innenauskleidung anpasst und verschüttete Flüssigkeiten aufnimmt.
1695.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Protector XL Laboratory Hood |
---|---|
Produkttyp | Hinten links |
Material | Epoxidharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Fume Hood Work |
Produktcode | Marke | Schnittstil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schnittstil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16338705
|
Labconco™
9500400 |
No Cutouts | N/A | ||||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Epoxidharze, geformt
- Vorderkante mit großem Radius zum aerodynamischen direkten Luftstrom in die Haube
- Vorgebohrte Löcher für die Belüftung und die Durchführungen der Leitungen sind im Lieferumfang enthalten
- Einige Oberflächen mit Aussparungen für die Aufputz-Wartungsvorrichtung und/oder 6 x 3 Zoll (15,2 x 7,6 cm) Sinkcup-Spüle
- Flache Arbeitsflächen können auch mit einem höhenverstellbaren Bodenstativ gekoppelt werden, um einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu bieten
Bestellinformation
Wartungsvorrichtung und Becherbecken separat erhältlich
Spezifikation
Protector XL Laboratory Hood | |
Hinten links | |
Epoxidharz | |
Laboratory Fume Hood Work |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsfläche für 4 ft.Protector™Premier™Hauben