Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsfläche für 4 ft.Protector™Premier™Hauben
Die Arbeitsfläche des Labconco SpillStopper™ ist gespült und konturiert, sodass sie sich an die Innenauskleidung anpasst und verschüttete Flüssigkeiten aufnimmt.
Marke: Labconco™ 9500410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Epoxidharze, geformt
- Vorderkante mit großem Radius zum aerodynamischen direkten Luftstrom in die Haube
- Vorgebohrte Löcher für die Belüftung und die Durchführungen der Leitungen sind im Lieferumfang enthalten
- Einige Oberflächen mit Aussparungen für die Aufputz-Wartungsvorrichtung und/oder 6 x 3 Zoll (15,2 x 7,6 cm) Sinkcup-Spüle
- Flache Arbeitsflächen können auch mit einem höhenverstellbaren Bodenstativ gekoppelt werden, um einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu bieten
Bestellinformation
Wartungsvorrichtung und Becherbecken separat erhältlich
Spezifikation
Hinten links | |
Epoxidharz |