Learn More
Labconco™ Labconco Einsatz für Sodasäurefalle für die Falle vor 2017
Die Fallen sind zwischen dem Verdampfer und der Vakuumpumpe angeschlossen, um die Pumpe zusätzlich zu schützen.
Marke: Labconco™ 7772100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Fallen sind zwischen dem Verdampfer und der Vakuumpumpe angeschlossen, um die Pumpe zusätzlich zu schützen.
Spezifikation
Einsatz für Sodasäurefalle | |
4,0 lbs. | |
1,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Labconco Einsatz für Sodasäurefalle für die Falle vor 2017 > Säurefalleneinsatz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur